WH0001482M1
Monoclonal Anti-NKX2-5 antibody produced in mouse
clone 1E4-G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CSX, Anti-CSX1, Anti-NK2 transcription factor related, locus 5 (Drosophila), Anti-NKX2.5, Anti-NKX2E
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E4-G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NKX2-5(1482)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MFPSPALTPTPFSVKDILNLEQQQRSLAAAGELSARLEATLAPSSCMLAAFKPEAYAGPEAAAPGLPELRAELGRAPSPAKCASAFPAAPAFYPRAYSDPDPAKDPRAEKKELCALQKAVELEKTEADNAERPRARRRRKPRVLFSQAQVYELERRFKQQRYLSAPERDQLASVLKLTSTQVKIWFQNRRYKCKRQRQDQTLELVGLPPPPPPPARRIAVPVLVRDGKPCLGDSAPYAPAYGVGLNPYGYNAYPAYPGYGGAACSPGYSCTAAYPAGPSPAQPATAAANNNFVNFGVGDLNAVQSPGIPQSNSGVSTLHGIRAW
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable