Merck
WH0000873M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBR1 antibody produced in mouse
clone 4D12-1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CBR, Anti-carbonyl reductase 1, Anti-hCBR1
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D12-1G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CBR1(873)
Allgemeine Beschreibung
Carbonyl reductase is one of several monomeric, NADPH-dependent oxidoreductases having wide specificity for carbonyl compounds. This enzyme is widely distributed in human tissues. Another carbonyl reductase gene, CRB3, lies close to this gene on chromosome 21q. (provided by RefSeq)
Immunogen
CBR1 (AAH02511.1, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSGIHVALVTGGNKGIGLAIVRDLCRLFSGDVVLTARDVTRGQAAVQQLQAEGLSPRFHQLDIDDLQSIRALRDFLRKEYGGLDVLVNNAGIAFKVADPTPFHIQAEVTMKTNFFGTRDVCTELLPLIKPQGRVVNVSSIMSVRALKSCSPELQQKFRSETITEEELVGLMNKFVEDTKKGVHQKEGWPSSAYGVTKIGVTVLSRIHARKLSEQRKGDKILLNACCPGWVRTDMAGPKATKSPEEGAETPVYLALLPPDAEGPHGQFVSEKRVEQW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)