WH0000788M2
Monoclonal Anti-SLC25A20 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CAC, Anti-CACT, Anti-solute carrier family 25 (carnitine/acylcarnitine translocase), member 20
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC25A20(788)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MADQPKPISPLKNLLAGGFGGVCLVFAGHPLDTVKVRLQTQPPSLPGQPPMYSGTFDCFRKTLFREGITGLYRGMAAPIIGVTPMFAVCFFGFGLGKKLQQKHPEDVLSYPQLFAAGMLSGVFTTGIMTPGERIKCLLQIQASSGESKYTGTLDCAKKLYQEFGIRGIYKGTVLTLMRDVPASGMYFMTYEWLKNIFTPEGKRVSELSAPRILVAGGIAGIFNWAVAIPPDVLKSRFQTAPPGKYPNGFRDVLRELIRDEGVTSLYKGFNAVMIRAFPANAACFLGFEVAMKFLNWATPNL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)