WH0000744M1
Monoclonal Anti-MPPED2 antibody produced in mouse
clone 2G1-1B7, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-239FB, Anti-D11S302E, Anti-FAM1B, Anti-Hs.46638, Anti-chromosome 11 open reading frame 8, Anti-dJ873F21.1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G1-1B7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MPPED2(744)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAHGIPSQGKVTITVDEYSSNPTQAFTHYNINQSRFQPPHVHMVDPIPYDTPKPAGHTRFVCISDTHSRTDGIQMPYGDILLHTGDFTELGLPSEVKKFNDWLGNLPYEYKIVIAGNHELTFDKEFMADLVKQDYYRFPSVSKLKPEDFDNVQSLLTNSIYLQDSEVTVKGFRIYGAPWTPWFNGWGFNLPRGQSLLDKWNLIPEGIDILMTHGPPLGFRDWVPKELQRVGCVELLNTVQRRVRPKLHVFGGIHEGYGIMTDGYTTYINASTCTVSFQPTNPPIIFDLPNPQGS
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable