WH0000346M1
Monoclonal Anti-APOC4 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-apolipoprotein C-IV
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOC4(346)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CQPEAQEGTLSPPPKLKMSRWSLVRGRMKELLETVVNRTRDGWQWFWSPSTFRGFMQTYYDDHLRDLGPLTKAWFLESKDSLLKKTHSLCPRLVCGDKDQG
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable