Wichtige Dokumente
U7258
Anti-Ubiquilin in Kaninchen hergestellte Antikörper
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DA41, Anti-DSK2, Anti-Protein-linking IAP to cytoskeleton 1, PLIC-1, Anti-UBQLN1, Anti-XDRP1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~62 kDa
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293T cells and COS7 cells expressing human ubiquilin-1.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBQLN1(29979)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)