U6135
Ubiquitin-Specific Protease 8 human
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)