Merck
TMO3662-0250
Nalgene® graduierte Zylinder
polypropylene, volume 250 mL, case of 12 ea
Synonym(e):
PP cylinder, graduated PP cylinder
Größe auswählen
12 EACH
CHF 600.00
CHF 600.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EACH
CHF 600.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
CHF 600.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Verpackung
case of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3662-0250
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)