TMO137103
Nunc®-MicroWell™-96-Well-Polystyrolplatten
Nunclon® Delta, black, well volume (400 μL), case of 160 ea
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, fluorescence-based cell assay plates, immunoassay plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
pinchbar design
Verpackung
case of 160 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 137103
Platte L × B
128 mm × 86 mm
Well-Volumen
(400 μL)
Wells
(96)
Arbeitsvolumen
250 μL
Eignung
suitable for (fluorescence-based cell assays)
Allgemeine Beschreibung
- Weiße Platten bieten maximale Reflexion, minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz.
- Schwarze Platten bieten minimalen Hintergrund und minimale Lichtstreuung bei Fluoreszenz-Assays.
- Nichttoxische weiße und schwarze Platten werden mit einem transparenten Deckel bereitgestellt
- Erhöhte Well-Ränder von Flachboden-Wells verringern das Risiko einer Kreuzkontamination
- Wenig Crosstalk
- Nunclon® Δ für zellbasierte Assays
- Arbeitsvolumenbereich: 50–250 μl/Well
- Geeignet für fluoreszenzbasierte Zell-Assays