Merck
T9918
Sigma-Aldrich
Zinn(IV)-phthalocyanin-dichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H16Cl2N8Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
702.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, ~95%
SMILES String
Cl[Sn]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)