T9768
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)