Merck
T9052
Sigma-Aldrich
N-Tetracosanoyl-D-sphingosine 1-benzoate
Synonym(e):
N-Lignoceroyl-D-sphingosine 1-benzoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C49H91NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
758.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amide
ester
hydroxyl
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C49H87NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-39-43-48(52)50-46(44-54-49(53)45-40-36-35-37-41-45)47(51)42-38-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-38,40-42,46-47,51H,3-34,39,43-44H2,1-2H3,(H,50,52)/b42-38+/t46-,47+/m1/s1
InChIKey
UGXMIJNTDRLPDS-ODNBOWEJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable