Wichtige Dokumente
T8823
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
T7 Tag antibody
Größe auswählen
CHF 524.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 524.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T7 Tag
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using recombinant T7-tagged β-galactosidase
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)