Merck
T801000
Polystyrene Support 80 dT
Synonym(e):
dT Polystyrene column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Lagertemp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)