T7790
Tyrphostin 63
≥98%
Synonym(e):
4-Hydroxybenzyl malononitrile
About This Item
Assay
≥98%
Wirksamkeit
6500 μM IC50 (negative control)
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(CC(C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2O/c11-6-9(7-12)5-8-1-3-10(13)4-2-8/h1-4,9,13H,5H2
InChIKey
PDRLQWJJFLVIRC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable