T5067
Anti-TRPC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rat
Konzentration
≥0.6 mg/mL (after reconstitution)
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Trpc3(22065)
rat ... Trpc3(60395)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable