Merck
T4818
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 555
≥98%
Synonym(e):
N-(3′-Phenylpropyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B46
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Wirksamkeit
IC50 (700 nM)
Löslichkeit
DMSO or ethanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2
Angaben zum Gen
Biochem./physiol. Wirkung
EGFR protein tyrosine kinase inhibitor.