Merck
T4631
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester
~98% (Any lower purity will be indicated on the label)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14F6N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Produktbezeichnung
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester, ~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
Assay
~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6N2O4/c1-23-7(20)6(19-9(22)11(15,16)17)4-2-3-5-18-8(21)10(12,13)14/h6H,2-5H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChIKey
RENGOOCYAJRSCR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)