T4414
Silikongummi-Laborschläuche
I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
ID × AD
3/8 in. × 5/8 in.
Wandabmessungen
1/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Translucent and flexible. Temp. range: -60 to 460°F (-51 to 238°C). Do not use with concentrated acids or dilute sodium hydroxide. Suitable for high-temperature applications.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?