Merck
T321080
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 0.2 μmol, configured for PerkinElmer
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Porengröße
500 Å
Kapazität
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
InChIKey
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)