Zusammensetzung
Peptide content, ≥65%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O.C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/2C10H21N5O4.H2O4S/c2*1-5(16)7(11)8(17)15-6(9(18)19)3-2-4-14-10(12)13;1-5(2,3)4/h2*5-7,16H,2-4,11H2,1H3,(H,15,17)(H,18,19)(H4,12,13,14);(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6+,7+;/m11./s1
InChIKey
PPZXSKKWYLGKOO-DHRNAUBXSA-N