Merck
T211800
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidit
Synonym(e):
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit-2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H55N4O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
818.89
UNSPSC-Code:
41116105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe -amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤3 wt. % residual solvent content
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)