Wichtige Dokumente
T1200
Anti-Tal (FQ-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Tsg101-associated ligase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 84 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human kidney 293 cells expressing human Tal
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)