Wichtige Dokumente
T1139
TNPAL-glucocerebroside
Synonym(e):
Trinitrophenylaminolauroylglucocerebroside
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H71N5O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
870.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc2c(cc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
Angaben zur Herstellung
Prepared from glucocerebrosides from Human (Gaucher′s) Spleen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?