Wichtige Dokumente
T113
3-Tropanylindole-3-carboxylate methiodide
solid
Synonym(e):
ICS-205,930 methiodide
About This Item
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble
ethanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[I-].C[N+]1(C)C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
Angaben zum Gen
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)