Merck
T0764
Sigma-Aldrich
TNPAL-galactocerebroside
Synonym(e):
Trinitrophenylaminolauroylgalactocerebroside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H71N5O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
870.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amide
hydroxyl
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc2c(cc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C42H71N5O14/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-35(49)32(30-60-42-41(53)40(52)39(51)36(29-48)61-42)44-37(50)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-26-43-38-33(46(56)57)27-31(45(54)55)28-34(38)47(58)59/h21,24,27-28,32,35-36,39-43,48-49,51-53H,2-20,22-23,25-26,29-30H2,1H3,(H,44,50)/b24-21+
InChIKey
CKSSCTIRJIGIPC-DARPEHSRSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable