Fortfahren mit
T0502
Tridecansäure
≥98%
Synonym(e):
Tridecylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-341-1
Beilstein/REAXYS Number:
508317
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
(powder, crystals or flakes)
bp
236 °C/100 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Tridecansäure ist eine aliphatische Monosäure. Für Strukturstudien wird sie mit β-Cyclodextrin (β-CD) komplexiert. Im kristallisierten Zustand kann sie in drei polymeren Formen (A′, B′ und C′) vorliegen.
Application
Tridecansäure wird als interner Standard für die Lipidanalyse von intramuskulärem Gesamtfett von Masthühnern und für die Fettsäureanalyse von Rogenlipiden des Chinook-Lachses verwendet. Sie wird in der Gaschromatographie auch als Referenzstandard zur Quantifizierung von Fettsäuren in Fleischproben eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91988158534220639
description
≥98%
description
analytical standard
description
reagent grade, 98%
description
98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
fluoro, triflate
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
(powder, crystals or flakes)
form
-
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridecansäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)