SYND281005
Synthware™ Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 5 mL
Synonym(e):
Synthware D281005
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech D281005
Flaschenkapazität
5 mL
Volumen
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 5mL, 80mm
Anwendung
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.