SRP8021
NMNAT1 human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
EC 2.7.7.1, IL-1F9, NMN adenylyltransferase 1, Nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Markierung
His tagged
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
monomer ~33.3 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Farbe
clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NMNAT1(64802)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable