SRP6469
VLDLR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CARMQ1, CHRMQ1, FLJ35024, VLDL-R, VLDLRCH, very-low-density-lipoprotein receptor
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 86 kDa
observed mol wt 150 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
observed mol wt 180 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VLDLR(7436)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)