SRP6456
EPHB4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Ephrin-type-B-receptor-4, HTK, MYK1, TYRO11
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 57.8 kDa
observed mol wt 65-70 kDa by SDS-PAGE (DTT- reduced.)
Verpackung
pkg of 20 and 100 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EPHB4(2050)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable