SRP6363
KLRB1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD161, CLEC5B, Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, NKR, NKR-P1, NKR-P1A, NKRP1A, hNKR-P1A
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
21 kDa (183 aa, 67-225 aa + His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... KLRB1(3820)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)