SRP6251
CCL6 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
C10, CCL6, MRP-1, SCYA6
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
calculated mol wt 11.4 kDa (The predicted N-terminus is Gly22.)
observed mol wt 14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... CCL6(20305)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)