SRP6085
AKR7A3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AFAR2, AFB1 aldehyde reductase 2, Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 3, Aldo-keto reductase family 7 member A3
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
41.6 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... AKR7A3(22977)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable