Wichtige Dokumente
SRP5254
PDGFR-α, active, GST tagged from mouse
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
AI115593, CD140a, Pdgfr-2
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO®
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
11.2-16.8 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~100 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Pdgfra(18595)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable