Wichtige Dokumente
SRP5076
PTPN6, active, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
HCP, HCPH, HPTP1C, PTP-1C, SH-PTP1, SHP-1, SHP-1L
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
820-1110 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~93 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable