SRP5026
EPHA1 (569-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
EPH, EPHT, EPHT1, MGC163163
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
24-32 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~72 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... EPHA1(2041)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable