SRP3165
sTRAIL Receptor-2 (DR5) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
DR5, KILER, TNFRSF10B, soluble TRAIL Receptor-2
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
1000 ng/mL
Mol-Gew.
14.9 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF10B(8795)
Allgemeine Beschreibung
Recombinant human sTNFRII is an 18.9 kDa protein (174 amino acid residues) comprising the cysteine rich ligand binding portion of the extracellular domain of the TNFRII protein.
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)