SRP2163
Estrogen Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
DKFZp686N23123, ER, ESR, ESRA, Era, NR3A1
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~68 kDa
Verpackung
pkg of 4 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
200 μg/mL
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)