SRP2119
RNA Polymerase II, RPB12 subunit, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ABC10-alpha, RPABC4, RPB10alpha, RPB12, RPB7.0, hRPB7.0, hsRPB10a
Größe auswählen
CHF 381.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 381.00
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~33 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
100 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... POLR2K(5440)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)