SRP2072
HDAC3 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HD3, RPD3, RPD3-2
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~50 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
300 μg/mL
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC3(8841)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable