SRP2049
RAR, γ human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
NR1B3, RARC
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~52.1 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
250 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
bovine ... RARG(5916)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable