SRP0718
TRKA (G595R), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Spezifische Aktivität
2.0-3.0 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~66 kDa
Konzentration
0.05 μg/μL
Hinterlegungsnummer
NM_002529
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TRKA(4914)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)