Merck
SRP0512
Sigma-Aldrich
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
CYP-40, CyP-D, Cyclophilin-40, PPID, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, Rotamase D, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
Größe auswählen
100 μG
CHF 427.00
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 427.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
67.5 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PPID(5481)
Allgemeine Beschreibung
Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D (PPID), also known as peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Cyclophilin-40 (CYP-40, CyP-D), GenBank Accession No. NM_005038, a.a. 2-370(end), with N-terminal GST-tag, MW 67.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Physikalische Form
Aqueous solution
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)