SRP0482
ATAD2B (953-1080) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ATPase family, AAA domain containing 2B
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
15.9 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ATAD2B(54454)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable