SRP0429
PDE4A10 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥75% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥75% (compared to standard)
Mol-Gew.
117 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PDE4A(5141)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable