SRP0116
Sirtuin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
SIR2L2, SIRT2, sir2-like 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
35.5 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SIRT2(22933)
Allgemeine Beschreibung
Human Sirtuin 2, GenBank Accession No. NM_030593, amino acids 50-356 with C-terminal His tag, MW = 35.5kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable