SRP0102
HDAC 2 His tag human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HD2, Histone deacetylase 2, Transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
60 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC2(3066)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable