Fortfahren mit
SML3258
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentan-2-ol
≥90% (GC)
Synonym(e):
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 77.40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 293.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
oil
CHF 77.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
oil
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CCC(CCC(C)C(C)O)C1(C)C
InChI
1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3
InChI key
NGYMOTOXXHCHOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of olfactory receptor OR2AT4
Sandalore is an agonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes. Sandalore was shown to enhance hair growth in human scalp hair follicles by stimulating OR2AT4, resulting in decreased apoptosis and increased production of the anagen-prolonging growth factor IGF-1. Sandalore had previously been shown to increase wound healing. Sandalore was also recently used to study OR2AT4 found in the human chronic myelogenous leukemia (CML) cell line K562 and in white blood cells of clinically diagnosed acute myeloid leukemia (AML) patients.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6153074959886477
description
≥90% (GC)
description
98 atom % D
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
oil
form
-
form
-
form
(Liquid or Viscous Liquid)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)