Fortfahren mit
SML3191
Cotrimoxazole
≥98% (HPLC), Antibiotic, powder
Synonym(e):
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide mixt. with 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, TMP/SMX, Trimethoprim/sulfamethoxazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 357.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N4O3·5C10H11N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1556.71
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cotrimoxazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc4n[o]c(c4)C)c3ccc(cc3)N.Nc1nc(c(cn1)Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
WZRJTRPJURQBRM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cotrimoxazole is a combination antibiotic consisting of one part trimethoprim to five parts sulfamethoxazole that is used to treat a variety of bacterial infections both Gram-positive and Gram-negative. Sulfamethoxazole inhibits bacterial dihydropteroate synthase while trimethoprim inhibits bacterial dihydrofolate reductase, thereby blocking the synthesis of nucleic acids.
combination antibiotic consisting of one part trimethoprim to five parts sulfamethoxazole
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2487SML3579PZ0179
description
≥98% (HPLC)
description
Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
liquid, ready-to-use solution
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
solubility
DMSO: >25 mg/mL
color
white to beige
color
colorless to faint yellow
color
white to beige
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cotrimoxazole
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Bonjour. Dans la partie Description je peux lire "Cotrimoxazole is a combination antibiotic consisting of one part trimethoprim to five parts sulfamethoxazole". Vous pouvez me confirmer ce ratio 1:5 dans la ref SML3191 en particulier svp ? C'est pas 1:19?
    1 answer
    1. Yes, the material composition is a 1:5 ratio of trimethoprim to sulfamethoxazole. Please see the link below to a publication that may be helpful:
      https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-81890-5_11#:~:text=Co%2Dtrimoxazole%20is%20a%20combination,in%20a%201%3A%205%20ratio.